Merck
M2014
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-3-(2-nitrovinyl)indole
別名:
5-メトキシ-3-(2'-ニトロエテニル)インドール, NSC 88875
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N2O3
CAS番号:
分子量:
218.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(\C=C\N(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-2-3-11-10(6-9)8(7-12-11)4-5-13(14)15/h2-7,12H,1H3/b5-4+
InChI Key
NAIAZIKEFZGLDL-SNAWJCMRSA-N
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ活性化タンパク質キナーゼ2(MK-2)のインヒビター
  • 脂質過酸化に対して効果的な抗酸化剤であるインドールリポ酸誘導体
  • メラトニン類縁体であるインドールエチルアミン誘導体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)