安全性情報
LGFO500
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
500 nm average diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥65,400
¥65,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥65,400
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥65,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
Excitation/Emission: 530/582 nm
Mean Size: 0.5 ± 0.1
Standard Deviation: <50%
Method: Dynamic Light Scattering
平均直径
500 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g (excitation/emission: 530/582 nm)
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LGFO500-50MG:
LGFO500-50MG-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)