LGFG40K
LGFG40K-50MG-A
¥80,500
1 of 10
Sigma-Aldrich
LGFG20K
Green Fluorescent PLGA microspheres
805173
LGFN50K
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
LGFG30K
805165
805181
805130
PLGA microspheres
LGFG10K
805211
Green Fluorescent PLGA nanoparticles
805300
Excitation/Emission: 460/500 nmExcitation/Emission: 460/500 nm
pellets
40 μm
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
バイオメディカル材料
ポリマーマイクロスフェア・ナノ粒子
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
LGFG40K-50MG-A: LGFG40K-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.