蒸気密度
1.41 (vs air)
品質水準
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
タイプ
for DNA synthesis
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
包装
pkg of 6 × 450 mL (L810045-06)
不純物
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
色
colorless
屈折率
n/D 1.342-1.346
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (completely)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L010080-450ML:
L010080-6X450ML:
L810090-C02-01:
L810045-01:
L810045-4N:4548173279367
L810045-06:4548173225647