Merck
L512648
Sigma-Aldrich
N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-2-propanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,500
¥21,500
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10F3N · HCl
分子量:
177.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥21,500
出荷予定日2025年4月28日
バルクの問い合わせ
品質水準
SMILES記法
CC(C)NCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H10F3N/c1-4(2)9-3-5(6,7)8/h4,9H,3H2,1-2H3
InChI Key
HGYBLSGXXVTNCG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L512648-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)