Merck
L4605
Sigma-Aldrich
L-リシン 一塩酸塩
≥99%
別名:
(S)-2,6-ジアミノヘキサン酸 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
182.65
Beilstein:
3563889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99%
光学活性
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
mp
263 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4605-500G:
L4605-BULK:
L4605-5KG:
L4605-100G:
L4605-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)