Merck
KN8972350000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 25 μm
別名:
897235-0000
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥14,000
¥14,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥14,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥14,000
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897235-0000
パラメーター
400 MHz frequency
L ×キャンバー×同心性
7 in. × 13 μm × 25 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
特徴および利点
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
  • ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
  • Wall thickness 0.375 mm
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)