戻る
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision
Products
製品区分
tubes (23)
直径(mm)
長さ(インチ)
色
周波数(MHz)
製品の絞り込み
Showing 1-20 of 23
1 / 2 ページ
1 / 2 ページ
比較する
製品番号
詳細
価格
KN8972350008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 25 μm
表示
価格を表示
KN8972350000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 13 μm × 25 μm
表示
価格を表示
KN8972400000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8972050009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 64 μm
表示
価格を表示
KN8972410008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8972250008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 15 μm × 51 μm
表示
価格を表示
KN8972000000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 51 μm × 76 μm
表示
価格を表示
KN8972000008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 76 μm
表示
価格を表示
KN8972250009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 51 μm
表示
価格を表示
KN8972050008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 51 μm × 64 μm
表示
価格を表示
KN8972000009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
表示
価格を表示
KN8972503000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 900 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
表示
価格を表示
KN8972410000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8972400009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8972300008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 300 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 28 μm × 38 μm
表示
価格を表示
KN8972453000
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 3.8 μm × 5 μm
表示
価格を表示
KN8972453008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
表示
価格を表示
KN8972400008
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
表示
価格を表示
KN8972350009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 25 μm
表示
価格を表示
KN8972410009
Kontes
®
NMR tubes 5 mm diam., precision,
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
表示
価格を表示
1 / 2 ページ
1 / 2 ページ