Merck
JRD1361
5-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)isoxazole-3-carbaldehyde
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥109,000
¥109,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥109,000
About This Item
化学式:
C12H9NO4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
¥109,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=CC1=NOC(C2=CC3=C(OCCO3)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H9NO4/c14-7-9-6-11(17-13-9)8-1-2-10-12(5-8)16-4-3-15-10/h1-2,5-7H,3-4H2
InChI Key
JUGZXYNMHNZWON-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD1361-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)