Merck
JRD1333
2-(4-(4-Fluorophenoxy)phenyl)ethanol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥124,000
¥124,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥124,000
About This Item
化学式:
C14H13FO2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
¥124,000
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES記法
FC1=CC=C(OC2=CC=C(CCO)C=C2)C=C1
InChI
1S/C14H13FO2/c15-12-3-7-14(8-4-12)17-13-5-1-11(2-6-13)9-10-16/h1-8,16H,9-10H2
InChI Key
SFQFHGOMYGISKK-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD1333-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)