Merck
JRD0205
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2OS
CAS番号:
分子量:
152.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
O=C1NC=Nc2sccc12
InChI
1S/C6H4N2OS/c9-5-4-1-2-10-6(4)8-3-7-5/h1-3H,(H,7,8,9)
InChI Key
JEDVKUHCDPPWNR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JRD0205-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enezi Khalid et al.
General and comparative endocrinology, 287, 113340-113340 (2019-11-30)
In goldfish, two native isoforms of gonadotropin-releasing hormone (GnRH2 and GnRH3) stimulate luteinizing hormone (LH) and growth hormone (GH) release from pituitary cells through activation of cell-surface GnRH-receptors (GnRHRs) on gonadotrophs and somatotrophs. Interestingly, GnRH2 and GnRH3 induce LH and