Merck
JKA7148
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average Mn 20,000, 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
4arm-PEG20K 3arm-OH, 1arm-NH2, HCl Salt, average Mn 20000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7148-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)