Merck
JKA7147
Sigma-Aldrich
4arm-PEG3K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 3000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
分子量
average Mn 3000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)