Merck
JKA9013
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2500-PLA3500
PEG average Mn 2,500, PCL average Mn 3,500
別名:
4arm-PEG-PLA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)n(COCHCH3O)mH)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
分子量
PCL average Mn 3,500
PEG average Mn 2,500
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
詳細
4arm-PEG-PCL is a biodegradable material. It is especially used for drug delivery.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。