Merck
JKA4106
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Succinamide-PEG5K-Succinimidyl Succinamide
average Mn 5000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H4O2NOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
分子量
average Mn 5000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)