Merck
JKA10019
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Maleimide, tripentaerythritol core, thiol reactive
別名:
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥45,800
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥45,800
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
8arm-PEG20K-Maleimide, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8arm PEG Maleimide. Crosslinks into hydrogels. MAL is selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5. 8ARM(TP)-PEG with tripentaerythritol core has a lower polydispersity and higher molecular weight accuracy compared with the generic 8ARM-PEG with a hexaglycerin core.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。