Merck
JKA8027
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average Mn 10,000, Maleimide, hexaglycerol core, thiol reactive
別名:
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2H2C4H2O2N)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG10K-Maleimide, hexaglycerol core, average Mn 10,000
形状
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8arm PEG Maleimide. Crosslinks into hydrogels. MAL group is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA8027-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
4arm-PEG-SH average Mn 5,000
Sigma-Aldrich
JKA7002
4arm-PEG-SH
Lu, H.D., et al.
Biomaterials, 33(7) (2012)
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.