Merck
JKA0002
Sigma-Aldrich
Y-PEG40K
average MN 40,000, MAL, thiol reactive
別名:
Y-PEG-MAL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥80,700
¥80,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥80,700
About This Item
化学式:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2)(CH3O(CH2CH2O)nCH2CO)NCH2CONHCH2CH2NHCOCH2CH2C4H4O2N
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥80,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Y-PEG40K-MAL, average Mn 40,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Y-shape Maleimide PEG. Thiol reactive PEG ; reacts at pH 5.0-6.5. JenKem Technology′s patented products, Y-shape PEG derivatives, also known as branched PEG derivatives, contain two linear methoxy PEG chains attached to a central active core. JenKem proprietary Y-shape PEGs are more selective, due to their sterically bulky structure.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Resch, G., P. Moreillon, and V.A. Fischetti
AMB Express, 1(29), 1-5 (2011)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.
免疫系は外部から分子を加水分解することで体を疾患から守ります。これにはプロテアーゼ、ヌクレアーゼ、肝臓、腎臓が関わります。