Merck
J100005
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl)amidohafnium(IV) chloride
≥95%, ≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[[(CH3)3Si]2N]2HfCl2
CAS番号:
分子量:
570.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
≥99.99% trace metals basis
フォーム
low-melting solid
反応適合性
core: hafnium
mp
40-44 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Hf](Cl)(Cl)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.2ClH.Hf/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q2*-1;;;+4/p-2
InChI Key
HKZRZVQUSXQGFM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 72 Hafnium
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
J100005-5G:4548173925387
J100005-BULK:
J100005-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。