Merck
I21904
Sigma-Aldrich
イソプロピルシクロヘキサン
99%
別名:
2-シクロヘキシルプロパン, ヘキサヒドロクメン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H11CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
126.24
Beilstein:
1900472
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
9.9 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
密度
0.802 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI Key
GWESVXSMPKAFAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
I21904-VAR:
I21904-BULK:
I21904-100ML:
I21904-5ML:
I21904-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yasunori Takayama et al.
Scientific reports, 7, 43132-43132 (2017-02-23)
Interactions between calcium-activated chloride channel anoctamin 1 (ANO1) and transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) enhance pain sensations in mice, suggesting that ANO1 inhibition could have analgesic effects. Here we show that menthol and the menthol analogue isopropylcyclohexane (iPr-CyH) inhibited
G M Henningsen et al.
Journal of toxicology and environmental health, 24(1), 19-25 (1988-01-01)
The metabolism of isopropylcyclohexane and associated renal pathology were evaluated in male Fischer 344 rats exposed by oral gavage. The rats experienced moderate proximal tubular damage similar to that produced by acyclic, branched-chain hydrocarbons. The urinary metabolites of isopropylcyclohexane included
Alexandra Nemkevich et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(45), 14916-14929 (2010-10-15)
A set of model compounds covering a range of polarity and flexibility have been simulated using GAFF, CHARMM22, OPLS and MM3 force fields to examine how well classical molecular dynamics simulations can reproduce structural and dynamic aspects of organic molecular