Merck
HAM238160
Hamilton® Single Pore lab pH electrode
glass, S7 connector
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,960
¥61,960
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,960
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NA.23
¥61,960
Check Cart for Availability
物質
cylindrical H glass membrane
glass
single pore diaphragm
特徴
autoclavable: no
electrode Skylyte-CL electrolyte
S7 connector
パラメーター
0-100 °C temp. range
直径
12 mm
pH
0-14
関連するカテゴリー
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)