Merck
Z113077
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass pH electrode
Standard pin connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
パラメーター
−5-110 °C temperature
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
補正電極を選ぶ際のヘルプ情報については、電極選択ガイドをご覧ください。
あわせて電極メンテナンスもご参照ください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC