Merck
Z113441
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® マイクロpH結合電極、ガラスボディ
BNC Connector, electrode L 183 mm
別名:
glass electrode, glass electrode ph, ph electrode
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥89,600
¥89,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥89,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
¥89,600
Check Cart for Availability
電極長
183 mm
ステム外径
3.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再充填可能な銀/塩化銀参照半電池用に設計されています。これらの電極では、極めて薄い挿入ステムと小型pH球状部によって最少量のサンプルを測定します。この複合電極は挿入ステムが極めて長いため、7インチ(178mm)の長さのNMRチューブの底にあるサンプルを測定できます。キュベットや実験室の小さなガラス容器内の少量サンプルを測定するための丈夫な汎用プローブ(pH 0~14)。Trizmaバッファーと併用するためのダブルジャンクション電極。
注意:これらの電極は、端部に小さな白色のプラスチック製輸送用キャップを付けて出荷しています。使用前に取り外してください。
温度範囲:
  • (連続使用の場合)-5~100°C
  • (断続的使用の場合)-5~110°C
正しい電極の選び方については 電極選択ガイドをご参照ください。
電極メンテナンスにヒントがあります。
関連事項
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)