Merck
HAM238150
Hamilton® SlimTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥80,520
¥80,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥80,520
About This Item
UNSPSCコード:
41115604
NACRES:
NB.79
¥80,520
Check Cart for Availability
物質
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
特徴
electrode Polisolve electrolyte
S7 connector
パラメーター
-10-80 °C temp. range
直径
12 mm
浸漬深度
15 mm
pH
0-14
関連するカテゴリー
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Quelles sont les mensurations exacte de cette electrode. La partie la plus étroite et la plus large l x L et la longueur totale. Merci
    1 回答
    1. The electrode dimensions are as follows:
      Length - 100 mm
      Upper Diameter - 12 mm
      Shaft diameter - 6 mm