物質
Gastight syringe
グレード
for chromatography
特徴
autoclavable: no
model 1002 LTN, cemented needle
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
ニードル内径 × 外径
0.41 mm × 0.72 mm
ニードルゲージ
22
容量× L
2.5 mL × 51 mm
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.