Merck
H9605
Sigma-Aldrich
1,2,3,6,7,8-ヘキサヒドロピレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16
CAS番号:
分子量:
208.30
Beilstein:
2048996
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
130-134 °C (lit.)
SMILES記法
C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34
InChI
1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2
InChI Key
MBAIEZXRGAOPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
多環式炭化水素合成の重要な中間体
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9605-1G:
H9605-250MG:
H9605-VAR:
H9605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 111, 4285-4285 (1989)
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 12), 3086-3088 (1996-12-15)
In 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene, C16H16, the unsaturated rings lie essentially in a plane, the r.m.s. deviation of the atoms defining this plane form the best-fit plane being 0.006 (2) A. The saturated rings are substantially non-planar, but the character of the non-planarity