Merck
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
別名:
1,4-Benzodioxan-2-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI Key
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H38403-VAR:
H38403-5G:
H38403-100G:
H38403-25G:
H38403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)