Merck
H31530
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)ピリジン 塩酸塩
technical grade, 85%
別名:
3-ヒドロキシ-2-ピリジンメタノール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
161.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
85%
mp
217 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].OCc1ncccc1O
InChI
1S/C6H7NO2.ClH/c8-4-5-6(9)2-1-3-7-5;/h1-3,8-9H,4H2;1H
InChI Key
SKVRYQUMKJQZFN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
残りの成分は塩化ナトリウムです
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H31530-25G:
H31530-VAR:
H31530-BULK:
H31530-1G:
H31530-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)