Merck
H26502
Sigma-Aldrich
N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン-N,N',N'-三酢酸
99%
別名:
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
278.26
Beilstein:
1804795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI Key
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H26502-250G:
H26502-1KG:
H26502-50G:
H26502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)