Merck
WPB01254WA
Whirl-Pak® Thio-Bag®, Waste Water Sampling Bag
300 mL capacity
別名:
Thio-Bag Water Sampler, Waste Water Sampling Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥9,609
¥9,609
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥9,609
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
¥9,609
Check Cart for Availability
無菌性
sterile
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Nasco B01254WA
パラメーター
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
W × L × 厚み
11.5 cm × 23 cm × 0.064 mm
キャパシティ
300 mL
300 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Meets National Environmental Laboratory Accreditation Conference (NELAC) standard, June 2003.
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate; bags should not be used at temperatures above 180° F (82° C). Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen temperatures down to -346° F (-210° C) - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
特徴および利点
  • EPA approved
  • Self-standing gusseted bag
  • Sodium thiosulfate tablet in the bag for chlorine neutralization
  • Built-in puncture proof closure
  • Post-manufacturing sterilization for results you can trust.
法的情報
Thio-Bag is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5