Merck
GF96516434
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 10 m, 0.18 mm diameter
別名:
CU065138
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥35,000
¥35,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥35,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥35,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 965-164-34
L
10 m
直径
0.18 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)