Merck
GF36678796
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 5 m, temper as drawn
別名:
AG065160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥70,670
¥70,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥70,670
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥70,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 366-787-96
L
5 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)