安全性情報
GF15175302
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 100 m, insulation thickness 0.01 mm
別名:
CU065821
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥90,260
¥90,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥90,260
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥90,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 151-753-02
L
100 m
直径
0.125 mm
絶縁体厚
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF15175302-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)