Merck
GF95579252
Nickel-molybdenum alloy, Ni84Mo16
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
別名:
NJ046010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥81,220
¥81,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥81,220
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥81,220
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 955-792-52
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)