GF92574782
別名:
CO006040
GF92574782-1EA
¥122,400
1 of 10
Sigma-Aldrich
266639
コバルト
266647
GF06340597
266299
クロム
266981
ニッケル
GF71848503
697745
GF31623005
Nitinol
GF52825743
亜鉛
463728
マンガン
99.8%
powder
Goodfellow 925-747-82
6.24 μΩ-cm, 20°C
100 g
45 (micron)
2900 °C (lit.)
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
[Co]
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF92574782-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.