Merck
GF91451976
モリブデン
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 200 g, purity 99.9+%
別名:
MO006021
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥83,190
¥83,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥83,190
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mo
CAS番号:
分子量:
95.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥83,190
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 914-519-76
抵抗性
5.0 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
平均粒径
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
密度
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI Key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF91451976-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)