Merck
GF04419604
アルミナ
sputtering target, thickness 3.15 mm, 76.2 mm diameter, purity 99.99%
別名:
AL609301
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥105,100
¥105,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥105,100
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥105,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
sputtering target
メーカー/製品名
Goodfellow 044-196-04
直径
76.2 mm
76.2 mm
厚さ
3.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)