GF89102369
別名:
AL607120
GF89102369-1EA
¥117,200
1 of 10
GF57788454
アルミナ
Sigma-Aldrich
634875
酸化アルミニウム
GF85587812
Silver/Copper
917311
Indium tin oxide coated PEN
204757
酸化チタン(IV)、ルチル
GF90963928
チタン
GF90525898
アルミニウム
GF56308787
Quartz - fused
248576
酸化チタン(IV)、アナターゼ
635057
tubes
Goodfellow 891-023-69
1000 mm
6.0 mm
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
酸化物・セラミックス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.