Merck
GF85698354
Tin/Lead/Silver
foil, thickness 0.5 mm, Sn62%/Pb36%/Ag2%, size 30 × 30 mm, temper as rolled
別名:
SA190300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥102,500
¥102,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥102,500
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥102,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 856-983-54
サイズ
30 × 30 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)