Merck
GF85275940
アルミニウム合金 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t6
別名:
AL200500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥108,500
¥108,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥108,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥108,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 852-759-40
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
最新のSDS情報を得るにはwww.goodfellow.comにアクセスしてください。
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)