Merck
1.01056
Supelco
Aluminium
fine powder, stabilized about 2% fat
別名:
Aluminium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥90.0% (complexometric)
自己発火温度
400 °C
不純物
≤0.0005% As (Arsenic)
≤0.03% Heavy metals (as Pb)
≤1.0% Fe (Iron)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
密度
2.70 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • A recyclable luminescent MOF sensor for on-site detection of insecticide dinotefuran and anti-Parkinson′s drug entacapone in various environmental and biological specimens.: This study highlights the development of a metal-organic framework (MOF) sensor that can detect traces of dinotefuran and entacapone, demonstrating potential applications in environmental monitoring and healthcare diagnostics (Mir NUD et al., 2024).
  • A lithium-aluminium heterobimetallic dimetallocene.: This paper introduces a novel bimetallic compound combining lithium and aluminium, offering insights into their cooperative effects in chemical synthesis and potential applications in material science (Bischoff IA et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.03 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 1.0 %
Fat: passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
アルミニウム powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
アルミニウム
Zinc powder for analysis particle size ®
Supelco
1.08789
Zinc
チタン powder, −100 mesh, 99.7% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268496
チタン