Merck
GF84326744
タングステン
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 50 g, purity 99.95%
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,500
¥51,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥51,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.95%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 843-267-44
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
平均粒径
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF84326744-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)