Merck
GF81579808
Manganin® - 抵抗合金、Cu86Mn12Ni2
100m wire, 0.5mm diameter, annealed
別名:
CU065150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥66,100
¥66,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥66,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥66,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 815-798-08
L ×直径
100 m × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Manganinは、Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KGの商標として登録されています。
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)