Merck
GF61553022
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 200mm x 25mm diameter, annealed
別名:
NI047920
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥102,800
¥102,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥102,800
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥102,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 615-530-22
L ×直径
200 mm × 25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)