安全性情報
GF79572976
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 20 g
別名:
CD516100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,400
¥51,400
出荷予定日2025年4月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥51,400
出荷予定日2025年4月22日
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 795-729-76
重量
20 g
塊最大サイズ
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Bone
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF79572976-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)