Merck
267201
Sigma-Aldrich
白金
wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
別名:
プラチナ, 白金元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
annealed
wire
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
直径
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
白金(Pt)は、延性が高く、展性があり、不活性金属です。腐食に耐性があり、高温で安定しています。塩酸と硝酸には耐性がありますが、温王水には容易に溶解して塩化白金酸を生成します。
アプリケーション
白金線は以下の用途に使用される場合があります:
  • ボルタンメトリーの微小電極-指示電極として
  • 血管塞栓剤として
  • 白金線電極またはガス検出機器を用いて過酸化水素のクロノポテンシオメトリーを研究するため
数量
400 mg = 10 cm;2 g = 50 cm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267201-VAR:
267201-400MG:
267201-BULK:
267201-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
白金 wire reel, 1m, diameter 0.40mm, as drawn, 99.99%
GF95639901
白金
白金 wire, diam. 0.10 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357367
白金
白金 wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267163
白金
白金 wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, annealed, may be used as one component of a thermocouple, 99.99%
GF43288487
白金
Voltammetry with Stationary Microelectrodes of Platinum Wire.
Laitinen HA and Kolthoff IM
The Journal of Physical Chemistry, 45(7), 1061-1079 (1941)
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Shai Rozen et al.
Plastic and reconstructive surgery, 131(6), 1253-1265 (2013-05-30)
Left untreated, paralytic lagophthalmos may result in corneal dryness, ulcerations, and subsequent blindness. The most common nondynamic surgical solution is upper eyelid weight placement in a superficial, pretarsal pocket, carrying the risk of visibility, extrusion, and entropion. The authors present