Merck
GF72513143
Havar® - 高力非磁性合金、Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 50 x 50mm, 0.004mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
別名:
CO010210
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥160,100
¥160,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥160,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥160,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 725-131-43
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.004 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Havarは、Precision Metals, Inc. AMETEKまたはその子会社や提携会社の商標として登録されています。
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)