Merck
GF70659962
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.05mm
別名:
ES301532
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥75,620
¥75,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥75,620
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥75,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 706-599-62
L
0.5 m
厚さ
0.1 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)