安全性情報
GF25214475
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, condition transparent
別名:
ES301445
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥38,200
¥38,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥38,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥38,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 252-144-75
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF25214475-2EA:
GF25214475-20EA:
GF25214475-10EA:
GF25214475-5EA:
GF25214475-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2