Merck
GF68591098
コンスタンタン - 抵抗合金、Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
CU045840
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥111,700
¥111,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥111,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥111,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
thermocouple wire
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 685-910-98
L
200 mm
コンダクタ直径
0.1 mm
絶縁体厚
0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
アプリケーション
熱電対の構成要素の1つとしても使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)